Stampa…
Palladio 5% on carbon, in polvere Type 490
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33217.09 H33217.18
H33217.09EA 840 EUR
H33217.09 H33217.18
Palladio 5% on carbon, in polvere Type 490
Palladium
Formula: Pd
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III