Il sistema PCR Real-Time AriaMx è un sistema d’amplificazione, di rilevamento e d’analisi dei dati PCR quantitativo e completamente integrato.
- Analisi dell’espressione genica
- Nuova capacità di genotipizzazione/HRM, quantificazione mRNA
- Quantificazione NGS: preparazione della biblioteca, validazione del risultato, monitoraggio dell’acido nucleico e rilevamento di alleli rari
- Supporta cartucce ottiche auto installabili
- Ha una deviazione standard di uniformità Cq di <0,20 durante ciclo rapido (5 s a 95 °C/10 s a 60 °C)
- Tempo d’acquisizione dati di <3 s/piastra
- Range dinamico a nove ordini di grandezza
- Funziona a un'altitudine max di 2000 m e con un’umidità relativa dal 20 al 80%
Il design del sistema combina un termociclatore all'avanguardia, un sistema ottico avanzato con una fonte di eccitazione a LED e un software completo di analisi dei dati.
Questo strumento può contenere fino a sei moduli ottici e il design dell'ottica di scansione offre una separazione ottimale tra i coloranti e tra i campioni, fornendo anche un formato di rilevamento PCR a 'tubo chiuso' che può essere utilizzato con una varietà di prodotti chimici di rilevamento a fluorescenza, tra cui i coloranti SYBR® Green ed EvaGreen, nonché sistemi di sonde fluorogeniche tra cui le sonde TaqMan.
AriaMx amplifica la produttività con il suo design unico, modulare e flessibile, l'interfaccia intuitiva a schermo tattile, il reporting avanzato e facile da usare e più di 120 attributi monitorati attraverso la diagnostica integrata a bordo per aiutare a individuare i problemi del test o dello strumento quando si presentano.
Informazioni per l'ordine: Dichiarazioni di aggiornamento del software disponibili online, senza costi. Opzionale per la durata della garanzia di acquisto di cinque anni.
Include moduli ottici configurabili (fino a sei), un controller touch screen, Experimental Import, connettività LIMS, 96 pozzetti, 5 GB di memoria di protocollo, diagnostica dello strumento a bordo, capacità di monitoraggio remoto, un anno di garanzia standard.
Attenzione: Solo per uso di ricerca. Non per le procedure diagnostiche.