Stampa…
Acido tricloroacetico (glaciale) 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8372-1KG OR8372-250G OR8372-5KG
APOSOR8372-1KGEA 139 EUR
APOSOR8372-1KG APOSOR8372-250G APOSOR8372-5KG
Acido tricloroacetico (glaciale) 99%
Acido tricloroacetico (glaciale)
Formula: Cl₃CCOOH
Punto di ebollizione: 196 °C
Punto di fusione: 52…58 °C
Densità: 1,62g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004177
CAS Number: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II