Stampa…
Cappe di sicurezza biologica, classe II, Herasafe™ 2025
Fornitore: Thermo Scientific
51033311 51033312 51033313 51033314 51033315 51033316 51033317 51033318
135-2786EA 14000 EUR
135-2786 135-2787 135-2788 135-2789 135-2790 135-2791 135-2792 135-2793
Cappe di sicurezza biologica, classe II, Herasafe™ 2025
Cappe e involucri Armadi di sicurezza per biologia
Massimizzare la protezione del campione e la sicurezza dell'utente, ponendo l'accento su contenimento, comfort e praticità.
  • La tecnologia SmartFlow Plus bilancia automaticamente le prestazioni dei motori dei soffianti dual-DC per mantenere portate d'aria appropriate e compensare le condizioni di carico dei filtri protettivi HEPA
  • Il sistema Unique DAVe Plus (Digital Airflow Verification) convalida la protezione monitorando le velocità del flusso d'aria con sensori di pressione indipendenti che rilevano e segnalano eventuali cambiamenti nei plenum di scarico e di deflusso
  • Funzionamento semplice e display grafico intuitivo
  • Smart Clean Plus offre un design della finestra anteriore completamente apribile che consente l'accesso completo allo spazio di lavoro interno in acciaio inossidabile non corrosivo 304, che consente una facile pulizia/disinfezione dell'armadio interno compresa la parete posteriore
  • Altezza d’apertura anta motorizzata di 200 mm per ottimizzare l'utilizzo e l'efficienza, con back-up della batteria di serie per consentire la chiusura in caso di mancanza di corrente
  • Le pareti/finestre laterali in vetro forniscono uno spazio di lavoro luminoso e luci LED luminose ed efficienti dal punto di vista energetico, e garantiscono una maggiore visibilità all'interno dell'armadio
Herasafe 2025 Class II biological safety cabinets deliver reliable performance with superior precision for a broad range of applications requiring assured safety for product, personnel and the environment. Robust construction and excellent ergonomic design are combined with autonomous safety features and a simple to understand interface that always gives clear status indication. Option of models with integrated programmable cross-beam UV disinfection system. The UV lights are installed on both side walls to illuminate the entire work surface without leaving shadows. This ensures thorough disinfection of the complete chamber for maximum sample protection.
Working height of front window: 200 mm
Certificazioni: Independently tested and certified to EN 12469 standard for Class II biological safety cabinets by TÜV Nord.