Stampa…
Acido propionico ≥99.7%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Propanoic acid
87062.180EA 19.8 EUR
87062.180 87062.260 87062.290 87062.320 87062.460 87062.550
Acido propionico ≥99.7%, GPR RECTAPUR®
Acido propionico
Formula: C₃H₆O₂
Punto di ebollizione: 140…142 °C
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002756
CAS Number: 79-09-4
UN: 3463
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay (GC) min 99.0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20°C/4°C) 0,993 – 0,994
Water (KF) max 0.30%
Appearance clear liquid