Stampa…
Cloruro di benzile ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
87103.320EA 93.8 EUR
87103.320 87103.460
Cloruro di benzile ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cloruro di benzile
Formula: (C₆H₅)CH₂Cl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000889
CAS Number: 100-44-7
UN: 1738
ADR: 6.1 (8),II
Visualizza i codici
Assay (GC, area%) ≥ 99%
Appearance: Clear colourless to pale yellow liquid Passes test
Density (20 °C) 1,097 - 1,101
Acidity ≤ 0,002 meq/g
Non-volatile matter ≤ 0,05 %