Stampa…
Multi-parameter meters, handheld, HQ series
Fornitore: Hach
LEV015984300A LEV0159843002 LEV0159843001 LEV015984200A LEV0159842006 LEV0159842005 LEV0159842003 LEV0159842002 LEV0159842001 LEV015984100A LEV0159841005 LEV0159841004 LEV0159841003 LEV0159841002 LEV0159841001 LEV015982200A LEV0159822009 LEV0159822008 LEV0159822006 LEV0159822005 LEV0159822004 LEV0159822003 LEV0159822002 LEV0159822001 LEV015982100A LEV0159821007 LEV0159821006 LEV0159821005 LEV0159821004 LEV0159821003 LEV0159821002 LEV0159821001 LEV015981140A LEV0159811402 LEV0159811401 LEV015981130A LEV0159811302 LEV0159811301 LEV015981110A LEV0159811104 LEV0159811103 LEV0159811102 LEV0159811101
665-0528EA 1955 EUR
665-0528 665-0529 665-0530 665-0531 665-0532 665-0533 665-0534 665-0535 665-0536 665-0537 665-0538 665-0539 665-0540 665-0541 665-0542 665-0543 665-0544 665-0545 665-0546 665-0547 665-0548 665-0549 665-0550 665-0551 665-0552 665-0553 665-0554 665-0555 665-0556 665-0557 665-0558 665-0559 663-0361 663-0362 663-0363 663-0364 663-0365 663-0366 663-0367 663-0368 663-0369 663-0370 663-0371
Multi-parameter meters, handheld, HQ series
Misuratori elettrochimici pHmetri
Robust and intuitive portable meters, instilling confidence in reporting and managing your results.
  • Calibrazione semplice
  • Design robusto
  • Facile gestione dei dati
  • Gamma completa di parametri
  • Qualità e supporto affidabili
  • Le funzioni di blocco includono la stabilizzazione continua/automatica (premere per leggere)/a intervalli
La serie HQ è destinata ai professionisti della qualità dell'acqua che desiderano eseguire analisi elettrochimiche in laboratorio e sul campo. La nostra nuova piattaforma portatile ti consentirà di raccogliere misure intuitive e accurate, gestire i dati e rivedere facilmente i risultati, offrendo al contempo una classificazione di robustezza IP 67.
Questi strumenti rappresentano una soluzione realmente robusta e adatta all'uso sul campo, con indicazioni operative visive passo-passo che forniscono facilmente agli utenti la generazione di report e la gestione dei risultati. A differenza di altri misuratori da campo con interfacce utente di base e senza dati facilmente accessibili, la serie HQ protegge, semplifica e accelera l'intero processo di misura per gli utenti sul campo.
Eseguire correttamente una taratura non è mai stato così semplice. La maggior parte dei problemi associati alla misure è dovuta a procedure di tarature non corrette. Grazie alle istruzioni di taratura e alla risoluzione dei problemi illustrate passo-passo sullo schermo, i professionisti del settore possono svolgere sempre correttamente le loro attività.
Gestione dei dati ottimizzata. Sia che ti trovi nel tuo impianto o lavori sul campo, il misuratore portatile della serie HQ di Hach garantisce il trasferimento sicuro dei dati tramite USB o Bluetooth* opzionale. Sfrutta i vantaggi di una convalida dei dati aggiuntiva collegando il tuo misuratore da campo al software Claros Data Management.
Sensori progettati per ogni applicazione. Offriamo sensori intelligenti Intellical standard da laboratorio e da campo disponibili con la serie HQ per misurare un'ampia gamma di parametri, tra cui solidi disciolti totali (TDS), ossigeno disciolto per via ottica (OD), domanda biochimica di ossigeno (BOD), temperatura, conducibilità e pH. Le sonde intelligenti Intellical vengono automaticamente riconosciute dai misuratori HQ e sono in grado di conservare la cronologia delle tarature e le impostazioni dei metodi, per ridurre al minimo il rischio di errori e il tempo di configurazione. Integrano una tecnologia collaudata per offrire precisione superiore e migliori tempi di risposta, anche quando si misurano campioni complessi o si opera in ambienti sfavorevoli.
Massima tranquillità: l'Assistenza e il supporto Hach a tua disposizione. HACHs team di supporto tecnico, del servizio di assistenza sul campo e del Central Service Center mettono a tua disposizione la loro competenza esclusiva di oltre 80 anni nel campo dell'elettrochimica per massimizzare la funzionalità dei tuoi strumenti, garantire l'integrità dei dati, mantenere la stabilità operativa e ridurre i rischi di non conformità. Affidati al nostro servizio di assistenza, quando ne hai bisogno.
Scegli tra 3 modelli, tra cui la serie HQ4000 a tre ingressi, la serie HQ2000 a due ingressi e la serie HQ1000 a ingresso singolo. Questi misuratori offrono un'ampia gamma di versatilità di misura, eliminando la necessità di usare più strumenti.
Certificazioni: CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL Verified: US DOE/ NRCan Energy Efficiency, RoHS.
Informazioni per l'ordine: Field accessories and electrodes are not included with meter only items.
Informazioni per l'ordine: Meters include USB wall charger, 5,0 V - 2,0 A; USB 2.0; A-Male to Micro B cable, 1,8 m (5,9'); Li-Ion battery 18650, 3,7 V, 12,6 W; wrist strap, HQ series basic user manual; quick start guide and QC final inspection report. Case, handstrap, glove and field accessories included with all kits.