Stampa…
Resina per cromatografia a scambio ionico (IEX) multimodale, colonna da laboratorio, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Fornitore: Avantor
6061-07EA 331.98 EUR
6061-07 6061-25
Resina per cromatografia a scambio ionico (IEX) multimodale, colonna da laboratorio, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Colonne cromatografiche
La resina per cromatografia J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™ multimodale a scambio ionico (IEX) funziona come una resina a scambio cationico forte con una migliore selettività per una separazione superiore nelle applicazioni di cromatografia di processo.
Grazie a una chimica di superficie proprietaria che combina la funzionalità di scambio cationico forte con le fasi di scambio cationico e anionico debole, i terreni per cromatografia a scambio cationico multimodale BAKERBOND® PolyCSX™ utilizzano la loro selettività unica per consentire prestazioni di purificazione più elevate in una vastaMore Product Information