Stampa…
Resina per cromatografia a scambio ionico (IEX) multimodale, colonna da laboratorio, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Fornitore: Avantor
6065-07EA 331.98 EUR
6065-07 6065-25
Resina per cromatografia a scambio ionico (IEX) multimodale, colonna da laboratorio, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Colonne cromatografiche
La resina per cromatografia J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™ multimodale a scambio ionico (IEX) funziona come una resina a scambio anionico forte con una migliore selettività per una separazione superiore nelle applicazioni di cromatografia di processo.
Grazie a una chimica di superficie proprietaria che combina la funzionalità di scambio anionico forte con le fasi di scambio anionico debole e l'idrofilia, i terreni per cromatografia a scambio cationico multimodale BAKERBOND® PolyQUAT™ utilizzano la loro selettività unica per consentire prestazioni di purificazione più elevate in una vastaMore Product Information