Stampa…
Resina per cromatografia a scambio ionico (IEX) multimodale, colonna da laboratorio, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI™
Fornitore: Avantor
6059-07EA 331.98 EUR
6059-07 6059-25
Resina per cromatografia a scambio ionico (IEX) multimodale, colonna da laboratorio, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI™
Colonne cromatografiche
La resina per cromatografia J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI™ multimodale a scambio ionico (IEX) funziona come una resina a scambio anionico debole con una migliore selettività per una separazione superiore nelle applicazioni di cromatografia di processo.
Grazie a una chimica di superficie proprietaria che combina la funzionalità di scambio anionico debole con l'idrofilia, i terreni per cromatografia a scambio cationico multimodale BAKERBOND® PolyPEI™ utilizzano la loro selettività unica per consentire prestazioni di purificazione più elevate in una vasta gamma di prodotti biofarmaceutici.