Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
471062-25ML 471062-5ML
471062-25MLEA 322 EUR
471062-25ML 471062-5ML
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline,97%
Formula: C₁₃H₁₉N
Peso molecolare: 189,30 g/mol
Punto di ebollizione: 123 °C/5 mmHg (lett.)
Densità: 0,975 g/mL (25 °C) (lett.)
Flash Pt: 113 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Room Temperature
MDL Number: MFCD00799587
CAS Number: 59388-58-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44f6ef3a1af0bcadcf4e235d0b7847cd55a4cf95&vid=6b9199d9435f75333a6f587fdb39ef93cf799f97&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance (Colour)
May Darken In Storage
Colorless to Yellow to Brown
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (Titration by HCL04) 96.5 - 103.5 %
Purity (GC) ≥96.5%