Stampa…
Acido fosfomolibdico idrato soluzione ready-to-use spray and plunge reagent per cromatografia, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Pericolo
Synonyms: Acido dodecamolibdofosforico idrato
02553-100ML 02553-500ML
02553-100MLEA 40.8 EUR
02553-100ML 02553-500ML
Acido fosfomolibdico idrato soluzione ready-to-use spray and plunge reagent per cromatografia, Sigma-Aldrich®
Acido fosfomolibdico idrato
Phosphomolybdic acid solution,ready-to-use spray and plunge reagent, for chromatography (Molybdophosphoric acid)
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Peso molecolare: 1843.27 g/mol
MDL Number: MFCD00149913
CAS Number: 51429-74-4
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07498