Stampa…
VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated,
Fornitore: VWR Collection
521-2662EA 6550 EUR
521-2662 521-2663 521-2664 521-2665
VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated,
Centrifughe Centrifughe da banco
Queste centrifughe versatili, sono ideali per numerose applicazioni giornaliere in industrie farmaceutiche e biotecnologiche, oltre che per ricerca accademica. Offrono capacità eccezionali e un design ergonomico che facilita il lavoro su un banco di lavoro.
  • Sistema per rotore Auto-Lock® III: sistema per la sostituzione del rotore senza attrezzi, facilita la sostituzione del rotore al semplice tocco di un pulsante, per cambiare rapidamente rotori e accedere in modo agevole alla camera del rotore per le operazioni di pulizia
  • Sistema di sigillatura bascule ClickSeal® a prova di aerosol: apertura e chiusura con una sola mano, anche indossando i guanti, non necessita di tappi a vite o complicati sistemi a scatto
  • Tecnologia SMARTSpin® per accelerazione, rallentamento e sbilanciamento del carico residuo ottimali, per la massima sicurezza, cicli regolari e separazioni riproducibili
  • Funzione a impulsi per risparmio di tempo e cicli rapidi
  • I comandi intuitivi e l’ampio LCD luminoso facilitano il funzionamento e la programmazione
Mega Star centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions. The refrigerated version, with pre-cooling function, is suitable for temperature-sensitive sample processing with control between −10 and +40 °C.
TX-1000 swing-out rotor: This high capacity (4×1000 ml) rotor accelerates productivity with up to 196×⁵/₇ ml blood tubes, 40×50 ml conical or 96×15 ml conical tubes in a single run.
Informazioni per l' accessorio: Centrifuges can be used with all rotors (except H-Flex HS4 swing-out rotor) suitable for Megafuge ST4/ST4R Plus centrifuges.
Informazioni per l'ordine: VWR® Mega Star 4.0/4.0R is available without rotor for free rotor selection or as packages, incl. centrifuge, TX-1000 rotor, set of four buckets, four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.
Attenzione: NOTE: The TX-750 swing out rotor (521-1352) has a force of 4500 min⁻¹, 4732 ×g when used with Mega Star 4.0/4.0R centrifuge. Measured 1m in front of the instrument at height of 1,6 m. Measured with Fiberlite F15-8x50cy at 14,500 rpm.