Stampa…
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated
Fornitore: VWR Collection
521-2658EA 4920 EUR
521-2658 521-2659 521-2660 521-2661
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated
Centrifughe Centrifughe da banco
Queste centrifughe versatili, sono ideali per numerose applicazioni giornaliere in industrie farmaceutiche e biotecnologiche, oltre che per ricerca accademica. Offrono buone capacità e un design ergonomico che facilita le attività su un banco di lavoro.
  • Sistema per rotore Auto-Lock® III: sistema per la sostituzione del rotore senza attrezzi, facilita la sostituzione del rotore al semplice tocco di un pulsante, per cambiare rapidamente rotori e accedere in
  • modo agevole alla camera del rotore per le operazioni di pulizia
  • Sistema di sigillatura bascule ClickSeal® a prova di aerosol: apertura e chiusura con una sola mano, anche indossando i guanti, non necessita di tappi a vite o complicati sistemi a scatto
  • Tecnologia SMARTSpin® per accelerazione, rallentamento e sbilanciamento del carico residuo ottimali, per la massima sicurezza, cicli regolari e separazioni riproducibili
  • Funzione a impulsi per risparmio di tempo e cicli rapidi
  • I comandi intuitivi e l’ampio LCD luminoso facilitano il funzionamento e la programmazione
Mega Star centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions. The refrigerated version, with pre-cooling function, is suitable for temperature-sensitive sample processing with control between −10 and +40 °C.
TX-400 swing-out rotor: This rotor is designed for a broad range of laboratory throughput needs. With a capacity of 4×400 ml, 76×5/7 ml blood tubes, 16×50 ml conical or 36×15 ml conical tubes in a single run, it provides very high configuration flexibility.
Informazioni per l' accessorio: Centrifuges can be used with all rotors suitable for Megafuge ST1/ST1R Plus centrifuges.
Informazioni per l'ordine: VWR® Mega Star 1.6/1.6R is available without rotor for free rotor selection or as packages, including centrifuge, TX-400 rotor, set of four buckets and four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.
Attenzione: Note 1 Measured 1m in front of the instrument at height of 1,6 m
2 Measured with Fiberlite F15-8x50cy at 14,500 rpm