Stampa…
VWR® Premium Analytical Balances
Fornitore: VWR Collection
611-4793EA 997.29 EUR
611-4793 611-4794 611-4795 611-4796 611-4797 611-4798 611-4799 611-4800
VWR® Premium Analytical Balances
Bilance
Una selezione di 8 bilance di alto livello che offrono elevata precisione e ripetibilità combinate con un touchscreen LED resistente all'usura per applicazioni di base in ambienti di laboratorio, industriali e didattici.
  • Risultati estremamente accurati (tecnologia di pesatura di fascia alta)
  • Tempi di stabilizzazione rapidi
  • Facile da pulire e alta resistenza chimica
  • Pannello di controllo con funzionalità touch-screen ad alta risoluzione e 8 lingue
  • Protezione da sovraccarico
  • Interfaccia USB di tipo C a prova di futuro
  • Pesatura sottobanco
  • Trasferimento dati