Stampa…
VWR® Premium Series, Bilance di precisione
Fornitore: VWR Collection
611-4801EA 1310 EUR
611-4801 611-4802 611-4803 611-4804 611-4805 611-4806 611-4807 611-4808 611-4809 611-4810 611-4811 611-4812 611-4813 611-4814 611-4815 611-4816 611-4817 611-4818 611-4819 611-4820 611-4821 611-4822 611-4823 611-4824 611-4825 611-4826 611-4827 611-4828 611-4829 611-4830 611-4831 611-4832 611-4833 611-4834 611-4835 611-4836
VWR® Premium Series, Bilance di precisione
Bilance
Una selezione di 36 bilance di alto livello che offrono un'elevata accuratezza e ripetibilità combinata con un funzionamento facile e intuitivo e un grande schermo touch screen per applicazioni in laboratorio, nell'industria e nella didattica.
  • risultati estremamente accurati (tecnologia di pesatura di alto livello)
  • Tempi rapidi di stabilizzazione
  • Facile da pulire ed elevata resistenza chimica
  • Pannello di controllo con alta risoluzione, funzionalità touch screen e otto opzioni di lingua
  • Protezione da sovraccarico
  • Interfaccia USB di tipo C
  • Pesatura sottobanco
  • Trasferimento di dati come foglio elettronico per PC, testo per PC e protocolli Ascii
  • Sei applicazioni integrate con uscita dati conformi GLP/GMP: pesatura e dosaggio, conteggio, pesatura percentuale, determinazione della densità, conversione di unità di massa e pesatura di animali
Queste bilance di alta qualità hanno un alloggiamento in polibutilene tereftalato (PBT), che ha un'eccellente resistenza chimica. L'unità di controllo è in vetro e ha un funzionamento intuitivo e un grande schermo touch screen. Il piatto di pesata è in acciaio inossidabile. Tutti i modelli di precisione (PBA) sono dotati di paravento circolare in vetro con comodo accesso al piatto di pesata. Il paravento è dotato di rivestimento speciale per ridurre al minimo gli errori di pesatura dai campioni caricati elettrostaticamente. I modelli di precisione con lettura di 10, 100 o 1000 mg non sono dotati di paraventi.
Modelli con 'One-Touch-Calibration' interna sono indicati con I nel nome del modello.
I modelli FC sono forniti con certificato di calibrazione di fabbrica.
Certificazioni: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1.