Stampa…
Scutellarin
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((5,6-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-7-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
465130010 465132500
ACRO465130010EA 441 EUR
ACRO465130010 ACRO465132500
Scutellarin
Scutellarin
  • Bioactive
Formula: C₂₁H₁₈O₁₂
Peso molecolare: 462,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01861503
CAS Number: 27740-01-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %