Stampa…
Indacaterol maleate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
464650010 464652500
ACRO464650010EA 446 EUR
ACRO464650010 ACRO464652500
Indacaterol maleate
Indacaterol maleate
  • Bioactive
Formula: C₂₄H₂₈N₂O₃·C₄H₄O₄
Peso molecolare: 508.57 g/mol
Punto di fusione: 195…197 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD20526769
CAS Number: 753498-25-8
Visualizza i codici
Appearance Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥98.5 %