Stampa…
Bifenox
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
464600010 464602500
ACRO464600010EA 327 EUR
ACRO464600010 ACRO464602500
Bifenox
Bifenox
  • Bioactive
Formula: C₁₄H₉Cl₂NO₅
Punto di fusione: 84…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055314
CAS Number: 42576-02-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 89 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥98.0 %