Stampa…
Divalproex sodium
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
463490250 463491000
ACRO463490250EA 94.9 EUR
ACRO463490250 ACRO463491000
Divalproex sodium
Divalproex sodium
  • Bioactive
Formula: C₁₆H₃₁NaO₄
Punto di fusione: 98…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00879852
CAS Number: 76584-70-8
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Sodium (Na) passes test