Stampa…
Emamectin benzoate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
463050010 463050050
ACRO463050010EA 103 EUR
ACRO463050010 ACRO463050050
Emamectin benzoate
Emamectin benzoate
  • Bioactive
  • Mixture
Formula: C₄₉H₇₅NO₁₃·C₇H₆O₂
Peso molecolare: 1008.24 g/mol
Punto di fusione: 146…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027777
CAS Number: 155569-91-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
HPLC ≥88 %