Stampa…
Silibinin
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Silybin A, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-((2R,3R)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)chroman-4-one
463030010 463030050 463030250
ACRO463030010EA 34.5 EUR
ACRO463030010 ACRO463030050 ACRO463030250
Silibinin
Silibinin
  • Bioactive
Formula: C₂₅H₂₂O₁₀
Peso molecolare: 482,44 g/mol
Punto di fusione: 164…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03225424
CAS Number: 22888-70-6
Visualizza i codici
Appearance Almost white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of A and B)