Stampa…
Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
461820050 461820250
ACRO461820050EA 37.1 EUR
ACRO461820050 ACRO461820250
Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Metoclopramide hydrochloride
  • Bioactive
Formula: C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl
Peso molecolare: 336,26 g/mol
Punto di fusione: 171…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00058011
CAS Number: 7232-21-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7.5 %
HPLC ≥97.5 %