Stampa…
Anidride maleica, briquettes
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,5-Furanedione
465660010 465660050 465660250 465660251
ACRO465660010EA 28 EUR
ACRO465660010 ACRO465660050 ACRO465660250 ACRO465660251
Anidride maleica, briquettes
Anidride maleica
  • Organic reagent
Formula: C₄H₂O₃
Peso molecolare: 98.06 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 52…55 °C
Densità: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005518
CAS Number: 108-31-6
UN: 2215
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05727
Visualizza i codici
Appearance White Briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Free acid ≤0.5 (as maleic acid)
Titration with NaOH 98.5 to 102.5 %