Stampa…
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
465250010 465250050
ACRO465250010EA 52.5 EUR
ACRO465250010 ACRO465250050
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
  • Bioactive
Formula: C₂₅H₂₈N₆O
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00864464
CAS Number: 138402-11-6
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %