Stampa…
Acacetin
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, Linarisenin, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4'-Methoxy-5,7-dihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, Linarigenin, Buddleoflavonol, 4'-Methoxyapigenin
465230010 465232500
ACRO465230010EA 153 EUR
ACRO465230010 ACRO465232500
Acacetin
Acacetin
  • Bioactive
Formula: C₁₆H₁₂O₅
Peso molecolare: 284,27 g/mol
Punto di fusione: 260…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016936
CAS Number: 480-44-4
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
HPLC ≥96.0 %