Stampa…
Zonisamide
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulphonamide, Benzo[d]isoxazol-3-ylmethanesulphonamide
465040010 465042500
ACRO465040010EA 216 EUR
ACRO465040010 ACRO465042500
Zonisamide
Zonisamide
  • Bioactive
Formula: C₈H₈N₂O₃S
Peso molecolare: 212,22 g/mol
Punto di fusione: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00865316
CAS Number: 68291-97-4
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %