Stampa…
Elacridar
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
464950010 464952500
ACRO464950010EA 1385 EUR
ACRO464950010 ACRO464952500
Elacridar
Elacridar
  • Bioactive
Formula: C₃₄H₃₃N₃O₅
Punto di fusione: 210 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00912604
CAS Number: 143664-11-3
Visualizza i codici
Appearance Almost white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %