Stampa…
Baicalin
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
464900010 464900050
ACRO464900010EA 31.9 EUR
ACRO464900010 ACRO464900050
Baicalin
Baicalin
  • Bioactive
Formula: C₂₁H₁₈O₁₁
Punto di fusione: 202…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134418
CAS Number: 21967-41-9
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 205 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -80° to -90° (20 °C, 589 nm) (1% in DMSO)