Stampa…
N-Succinimidyl Acetate
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Acetoxysuccinimide, Ac-Osu, Acetic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acetate
464750050 464750250 464751000
ACRO464750050EA 54.4 EUR
ACRO464750050 ACRO464750250 ACRO464751000
N-Succinimidyl Acetate
N-Succinimidyl Acetate
  • Bioactive
Formula: C₆H₇NO₄
Peso molecolare: 157,13 g/mol
Punto di fusione: 133…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037916
CAS Number: 14464-29-0
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 136 °C
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %