Stampa…
Pirfenidone
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methyl-1-phenylpyridin-2(1H)-one, 5-Methyl-1-phenyl-2-pyridone
464720010 464722500
ACRO464720010EA 312 EUR
ACRO464720010 ACRO464722500
Pirfenidone
Pirfenidone
  • Bioactive
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Punto di fusione: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00866047
CAS Number: 53179-13-8
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 80 °C, 4 hr, 75 kPa)
Solubility (5% in CH2Cl2) Clear colorless to yellow
HPLC ≥97.5 %