Stampa…
N6-Benzoyladenosine
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
464690010 464690050
ACRO464690010EA 79.5 EUR
ACRO464690010 ACRO464690050
N6-Benzoyladenosine
N6-Benzoyladenosine
  • Bioactive
Formula: C₁₇H₁₇N₅O₅
Peso molecolare: 371,35 g/mol
Punto di fusione: 141…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00056988
CAS Number: 4546-55-8
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥95.0 %
Specific optical rotation -46° to -52° (20°C, 589 nm) (1% in DMSO)