Stampa…
Kartogenin
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-((4-Phenylphenyl)carbamoyl)benzoic acid, 2-([1,1'-Biphenyl]-4-ylcarbamoyl)benzoic acid, 2-(N-(4-Phenylphenyl)carbamoyl)benzoic acid, N-Biphenyl-4-yl-phthalamic acid
464660010 464662500
ACRO464660010EA 402 EUR
ACRO464660010 ACRO464662500
Kartogenin
Kartogenin
  • Bioactive
Formula: C₂₀H₁₅NO₃
Peso molecolare: 317,344 g/mol
Punto di fusione: >280 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00560510
CAS Number: 4727-31-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %