Stampa…
Dapagliflozin
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
464620010 464620050
ACRO464620010EA 118 EUR
ACRO464620010 ACRO464620050
Dapagliflozin
Dapagliflozin
  • Bioactive
Formula: C₂₁H₂₅ClO₆
Punto di fusione: 65…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD13182359
CAS Number: 461432-26-8
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %