Stampa…
Perossido di idrogeno 12% (w/v)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
464570010 464571000
ACRO464570010EA 38.1 EUR
ACRO464570010 ACRO464571000
Perossido di idrogeno 12% (w/v)
Perossido di idrogeno
  • Reagent for chemical synthesis
  • Oxidising reagent
Formula: H₂O₂
Punto di ebollizione: 100 °C (760 mmHg)
Densità: 1,0500 g/ml
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011333
CAS Number: 7722-84-1
UN: 2984
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Titration with KMnO4 11.0 to 13.0 %