Stampa…
Vandetanib
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
464330010 464330050 464332500
ACRO464330010EA 205 EUR
ACRO464330010 ACRO464330050 ACRO464332500
Vandetanib
Vandetanib
  • Bioactive
Formula: C₂₂H₂₄BrFN₄O₂
Punto di fusione: 240…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD07772346
CAS Number: 443913-73-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %