Stampa…
Olanzapine
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
464290010 464290050
ACRO464290010EA 77.7 EUR
ACRO464290010 ACRO464290050
Olanzapine
Olanzapine
  • Bioactive
Formula: C₁₇H₂₀N₄S
Punto di fusione: 194 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00866702
CAS Number: 132539-06-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)