Stampa…
Clozapine
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine
464280010 464280050
ACRO464280010EA 280 EUR
ACRO464280010 ACRO464280050
Clozapine
Clozapine
  • Bioactive
Formula: C₁₈H₁₉ClN₄
Peso molecolare: 326,83 g/mol
Punto di fusione: 182…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153785
CAS Number: 5786-21-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥97.5 %