Stampa…
Pseudopelletierine
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
463980010 463980050 463980250
ACRO463980010EA 53.9 EUR
ACRO463980010 ACRO463980050 ACRO463980250
Pseudopelletierine
Pseudopelletierine
  • Bioactive
Formula: C₉H₁₅NO
Peso molecolare: 153,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078161
CAS Number: 552-70-5
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %