Stampa…
Acido cloridrico ~37% in water per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
463961000 463965000
463961000.EA 25.4 EUR
463961000. 463965000.
Acido cloridrico ~37% in water per biochimica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Punto di ebollizione: 57 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,18 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 36.5 to 38.0 %
Bromide (Br) ≤50 ppm
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Free chlorine ≤1 ppm (as Cl)
Ammonium (NH4) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Extractable organic subst ≤5 ppm