Stampa…
Ambrisentan
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, (S)-2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
463950010 463952500
ACRO463950010EA 434 EUR
ACRO463950010 ACRO463952500
Ambrisentan
Ambrisentan
  • Bioactive
Formula: C₂₂H₂₂N₂O₄
Peso molecolare: 378,42 g/mol
Punto di fusione: >150 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09842330
CAS Number: 177036-94-1
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %