Stampa…
Acido o-fosforico 85+% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
463861000 463865000
ACRO463861000EA 26.1 EUR
ACRO463861000 ACRO463865000
Acido o-fosforico 85+% per HPLC
Acido o-fosforico
  • Analytical reagent
Formula: H₃PO₄
Punto di fusione: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011340
CAS Number: 7664-38-2
UN: 3453
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Density 1.70 kg/l (about)
UV at 500 nm A: ≤0.02
Gradient analysis pass test