Stampa…
Axitinib
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
463800010 463802500
ACRO463800010EA 391 EUR
ACRO463800010 ACRO463802500
Axitinib
Axitinib
  • Bioactive
Formula: C₂₂H₁₈N₄OS
Punto di fusione: 226…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09837898
CAS Number: 319460-85-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Almost white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %