Stampa…
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
463770010 463770050
ACRO463770010EA 47.1 EUR
ACRO463770010 ACRO463770050
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
  • Bioactive
Formula: C₂₀H₂₆O₃
Punto di fusione: 156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062585
CAS Number: 5571-36-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
HPLC ≥94 %