Stampa…
Etanolo denaturato ≥96%, extra puro (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl alcohol denatured
463700025 463700050 463700250
ACRO463700025EA 62.4 EUR
ACRO463700025 ACRO463700050 ACRO463700250
Etanolo denaturato ≥96%, extra puro (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
Ethanol denatured
  • solvent
Formula: H₃CCH₂OH
Peso molecolare: 46.07 g/mol
Punto di ebollizione: 78 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –114.1 °C
Densità: 0.79
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3620 to 1.3640 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.803 to 0.812 kg/l
Additional info Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
Ethanol 95 to 97 % v/v (calculated)