Etanolo denaturato (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
463680010
463680025
463680050
463680250
ACRO463680010EA
40
EUR
ACRO463680010
ACRO463680025
ACRO463680050
ACRO463680250
Etanolo denaturato (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
Ethanol denatured
- solvent
Formula:
H₃CCH₂OH Punto di ebollizione: 78 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –114,1 °C Densità: 0,79 Flash Pt: 12 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS Number: 64-17-5 UN: 1170 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Refractive index | 1.3610 to 1.3630 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤3400 ppm |
Density | (20°C) 0.789 to 0.790 kg/l |
Additional info | Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex |
Ethanol | 99.8 to 100.0 % v/v (calculated) |