Stampa…
Nalidixic acid sodium salt
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
463550010 463550050 463550250
ACRO463550010EA 26.8 EUR
ACRO463550010 ACRO463550050 ACRO463550250
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
  • Bioactive
Formula: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Punto di fusione: >280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064376
CAS Number: 3374-05-8
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %