Stampa…
Oxaprozin
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propanoic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic Acid
463530050 463530250
ACRO463530050EA 58.6 EUR
ACRO463530050 ACRO463530250
Oxaprozin
Oxaprozin
  • Bioactive
Formula: C₁₈H₁₅NO₃
Peso molecolare: 293,32 g/mol
Punto di fusione: 161…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215977
CAS Number: 21256-18-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %