Stampa…
Nobiletin
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
463520010 463522500
ACRO463520010EA 344 EUR
ACRO463520010 ACRO463522500
Nobiletin
Nobiletin
  • Bioactive
Formula: C₂₁H₂₂O₈
Punto di fusione: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03273560
CAS Number: 478-01-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
Water ≤5 %
HPLC ≥97.5 %