Stampa…
Zileuton
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxyurea, 1-(1-(Benzo[b]thiophen-2-yl)ethyl)-1-hydroxyurea
463300010 463300050 463300250
ACRO463300010EA 80.2 EUR
ACRO463300010 ACRO463300050 ACRO463300250
Zileuton
Zileuton
  • Bioactive
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂S
Peso molecolare: 236,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00866097
CAS Number: 111406-87-2
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
HPLC ≥97.5 %